Print…
Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
326110250 326111000
ACRO326110250EA 33.5 EUR
ACRO326110250 ACRO326111000
Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Ethyl-2-methylacetoacetate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 187 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 62 °C
Número MDL : MFCD00009164
Número CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥94 %