Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
A11629.14
A11629.22
A11629.36
A11629.14EA
37.2
EUR
A11629.14
A11629.22
A11629.36
Ethyl-2-methylacetoacetate 95%
Ethyl-2-methylacetoacetate
Purity: 95%
CAS No.: 609-14-3
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Ester-like
Melting Point: -45°
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 1071742
MDL No.: MFCD00009164
Fórmula:
C₇H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 185 °C Ponto de Fusão: –45 °C Densidade: 1,019 Ponto de Inflamação: 62 °C (143 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009164 Número CAS: 609-14-3 EINECS: 210-179-9 |