Print…
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
L19902.03 L19902.06
L19902.03EA 23.4 EUR
L19902.03 L19902.06
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 21320-91-2 Molecular Formula: C7H6ClNO5S Formula Weight: 251.65 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 2136023 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094697
Fórmula: C₇H₆ClNO₅S
Peso Molecular: 251.65 g/mol
Ponto de Fusão: 96…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094697
Número CAS: 21320-91-2
UN: 3261
ADR: 8 III