Print…
2-Mercaptobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M3205-500G M3205-100G M3205-5G
SIALM3205-500GEA 108 EUR
SIALM3205-500G SIALM3205-100G SIALM3205-5G
2-Mercaptobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptobenzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂S
Ponto de ebulição: 376 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 154 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00466107
Número CAS: 583-39-1
EINECS: 209-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III