Print…
2-Mercaptobenzimidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125440010 125440050 125441000 125442500
ACRO125440010EA 112 EUR
ACRO125440010 ACRO125440050 ACRO125441000 ACRO125442500
2-Mercaptobenzimidazole 98%
2-Mercaptobenzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂S
Ponto de ebulição: 376 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 302…307 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Número MDL : MFCD00466107
Número CAS: 583-39-1
EINECS: 209-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Ash ≤0.3 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.3 % (in NaOH)
Volatile matter ≤0.3 %