Print…
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-Methoxybenzimidazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole
B20570.06 B20570.14 B20570.22
B20570.06EA 29.7 EUR
B20570.06 B20570.14 B20570.22
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole ≥99%
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 37052-78-1 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 255-259° Beilstein Reference: 3605123
Fórmula: C₈H₈N₂OS
Peso Molecular: 180.23 g/mol
Ponto de ebulição: 400
Ponto de Fusão: 255…259 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134581
Número CAS: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2