Print…
2-Hydroxybenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H19859-25G H19859-5G
SIALH19859-25GEA 176 EUR
SIALH19859-25G SIALH19859-5G
2-Hydroxybenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxybenzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂O
Ponto de Fusão: 320…322 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00127894
Número CAS: 615-16-7
EINECS: 210-412-4