Print…
2-Hexene mistura cis- e trans- ≥85%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H53472.06 H53472.14
H53472.06EA 82.2 EUR
H53472.06 H53472.14
2-Hexene mistura cis- e trans- ≥85%, Grau técnico
2-Hexene
Fórmula: C₆H₁₂
Peso Molecular: 84.16 g/mol
Ponto de ebulição: 67…69 °C
Ponto de Fusão: –98.5 °C
Densidade: 0.678
Ponto de Inflamação: –20 °C (–4 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009473
Número CAS: 592-43-8
EINECS: 209-755-2
UN: 3295
ADR: 3 II