Print…
Furan-2-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
464910-10G 464910-1G
SIAL464910-10GEA 910 EUR
SIAL464910-10G SIAL464910-1G
Furan-2-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Furan-2-boronic acid
Fórmula: C₄H₅BO₃
Número MDL : MFCD00799544
Número CAS: 13331-23-2