Furan-2-boronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Furan-2-ylboronic acid
B23842.03
B23842.06
B23842.14
B23842.03EA
62.1
EUR
B23842.03
B23842.06
B23842.14
Furan-2-boronic acid ≥97%
Furan-2-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 13331-23-2
Molecular Formula: C4H5BO3
Formula Weight: 111.89
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 120° dec.
Beilstein Reference: 112370
MDL No.: MFCD00799544
Fórmula:
C₄H₅BO₃ Ponto de Fusão: ∼ 120 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00799544 Número CAS: 13331-23-2 |