Print…
Furan-2-boronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Furan-2-ylboronic acid
359390010 359390100
ACRO359390010EA 52.3 EUR
ACRO359390010 ACRO359390100
Furan-2-boronic acid 97%
Furan-2-boronic acid
Fórmula: C₄H₅BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00799544
Número CAS: 13331-23-2
Encomendar
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %