Print…
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52365.MD H52365.03 H52365.06
H52365.MDEA 79.9 EUR
H52365.MD H52365.03 H52365.06
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Purity: 97+% CAS No.: 367-83-9 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 MDL No.: MFCD00272566
Fórmula: C₈H₇FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272566
Número CAS: 367-83-9