2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Fluoro-p-tolylaldehyde, 2-Fluoro-4-tolualdehyde, 2-Fluoro-p-tolualdehyde
H26626.03
H26626.06
H26626.03EA
97
EUR
H26626.03
H26626.06
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 146137-80-6
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Refractive Index: 1.5240
Fórmula:
C₈H₇FO Peso Molecular: 138.14 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094325 Número CAS: 146137-80-6 |