Print…
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
93370-1KG 93370-250G
SIAL93370-1KGEA 70.6 EUR
SIAL93370-1KG SIAL93370-250G
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Fórmula: C₆H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 53 °C
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004694
Número CAS: 77-99-6
EINECS: 201-074-9