1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13084.0C
A13084.0E
A13084.36
A13084.0CEA
395
EUR
A13084.0C
A13084.0E
A13084.36
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Purity: 98%
CAS No.: 77-99-6
Molecular Formula: C6H14O3
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 172°(341°F)
Melting Point: 59-60°
Boiling Point: 296-298°
Beilstein Reference: 1698309
MDL No.: MFCD00004694
Fórmula:
C₆H₁₄O₃ Ponto de ebulição: 296…298 °C Ponto de Fusão: 59…60 °C Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 172 °C (341 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004694 Número CAS: 77-99-6 EINECS: 201-074-9 |