Print…
2-Etilhexano-1,3-diol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E29125-1KG E29125-500G
SIALE29125-1KGEA 138 EUR
SIALE29125-1KG SIALE29125-500G
2-Etilhexano-1,3-diol, Sigma-Aldrich®
2-Etilhexano-1,3-diol
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 244 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004578
Número CAS: 94-96-2
EINECS: 202-377-9