Print…
2-Etilhexano-1,3-diol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Octilenoglicol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20032.1000 8.20032.0100
8.20032.1000EA 78 EUR
8.20032.1000 8.20032.0100
2-Etilhexano-1,3-diol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Etilhexano-1,3-diol
Mixture of DL-and meso-form
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Peso Molecular: 146.23 g/mol
Ponto de ebulição: 244
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0.9422 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004578
Número CAS: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Encomendar
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 146.23 g/mol
Boiling Point 241 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 136 °C
Refractive Index 1.4530 (22 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 340 °C DIN 51794