Print…
2-Etilhexano-1,3-diol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Octilenoglicol
118510010 118512500
ACRO118510010EA 93 EUR
ACRO118510010 ACRO118512500
2-Etilhexano-1,3-diol 99%
2-Etilhexano-1,3-diol
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Peso Molecular: 146.23 g/mol
Ponto de ebulição: 244
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0.9422 g/cm³
Ponto de Inflamação: 136 °C
Número MDL : MFCD00004578
Número CAS: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.05 mg KOH/g