Print…
2-Ethoxybenzamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethenzamide
B25455.22 B25455.36
B25455.22EA 29.6 EUR
B25455.22 B25455.36
2-Ethoxybenzamide ≥97%
2-Ethoxybenzamide
Purity: 97% CAS No.: 938-73-8 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: 131-134° Merck Reference: 14,3731 MDL No.: MFCD00007977
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 333 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007977
Número CAS: 938-73-8
EINECS: 213-346-4
Merck Index: 14,3731