2-Vinylpyridine ≥97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
A14056.AE
A14056.AP
A14056.AEEA
39.7
EUR
A14056.AE
A14056.AP
2-Vinylpyridine ≥97% estabilizado
2-Vinylpyridine
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 100-69-6
Molecular Formula: C7H7N
Formula Weight: 105.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5500
Odour: Pungent
Melting Point: -50°
Boiling Point: 159°
Beilstein Reference: 104505
UN No.: 3073
MDL No.: MFCD00006355
Fórmula:
C₇H₇N Ponto de ebulição: 159 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 0,974 Ponto de Inflamação: 47 °C (117 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00006355 Número CAS: 100-69-6 EINECS: 202-879-8 UN: 3073 ADR: 6.1,II |