Print…
2-Vinylpyridine 97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
158000050 158002500 158000010
ACRO158000050EA 31.1 EUR
ACRO158000050 ACRO158002500 ACRO158000010
2-Vinylpyridine 97% estabilizado
2-Vinylpyridine
Fórmula: C₇H₇N
Ponto de ebulição: 159 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,9983 g/cm³
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006355
Número CAS: 100-69-6
EINECS: 202-879-8
UN: 3073
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %