Print…
2-Acetylfuran 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
102551000 102552500
ACRO102551000EA 46.1 EUR
ACRO102551000 ACRO102552500
2-Acetylfuran 99%
2-Acetylfuran
Fórmula: C₆H₆O₂
Ponto de ebulição: 67 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…30 °C
Densidade: 1,098 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003242
Número CAS: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %