2-Acetylfuran ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14938.18
A14938.30
A14938.18EA
31.3
EUR
A14938.18
A14938.30
2-Acetylfuran ≥99%
2-Acetylfuran
Purity: 99%
CAS No.: 1192-62-7
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 27-30°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 107909
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003242
Fórmula:
C₆H₆O₂ Ponto de ebulição: 171…173 °C Ponto de Fusão: 27…30 °C Densidade: 1,098 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00003242 Número CAS: 1192-62-7 EINECS: 214-757-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |