Print…
2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W360902-100G-K W360902-1KG-K W360902-25G-K
SIALW360902-100G-KEA 98.1 EUR
SIALW360902-100G-K SIALW360902-1KG-K SIALW360902-25G-K
2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-5-methylfuran
Fórmula: C₇H₈O₂
Número MDL : MFCD00003243
Número CAS: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1