2-Acetyl-5-methylfuran ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16172.09
A16172.14
A16172.18
A16172.09EA
43.6
EUR
A16172.09
A16172.14
A16172.18
2-Acetyl-5-methylfuran ≥98%
2-Acetyl-5-methylfuran
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-79-9
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 100-101°/25mm
Beilstein Reference: 110853
MDL No.: MFCD00003243
Fórmula:
C₇H₈O₂ Ponto de ebulição: 100…101 °C (25 mmHg) Densidade: 1,068 Ponto de Inflamação: 80 °C (176 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003243 Número CAS: 1193-79-9 EINECS: 214-779-1 |