Print…
2-Furonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
159573-25G 159573-5G
SIAL159573-25GEA 452 EUR
SIAL159573-25G SIAL159573-5G
2-Furonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Furonitrile
Fórmula: C₅H₃NO
Ponto de ebulição: 146 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003223
Número CAS: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN: 1992
ADR: 3,III