Print…
2-Furonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
170430050 170430250
ACRO170430050EA 68.3 EUR
ACRO170430050 ACRO170430250
2-Furonitrile 99%
2-Furonitrile
Fórmula: C₅H₃NO
Ponto de ebulição: 146 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 35 °C
Número MDL : MFCD00003223
Número CAS: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %