5-Nitro-2-furonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L10486.06
L10486.14
L10486.06EA
91
EUR
L10486.06
L10486.14
5-Nitro-2-furonitrile ≥97%
5-Nitro-2-furonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 59-82-5
Molecular Formula: C5H2N2O3
Formula Weight: 138.08
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 123933
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00082647
Fórmula:
C₅H₂N₂O₃ Ponto de Fusão: 61…64 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082647 Número CAS: 59-82-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |