2-Cyano-4-methylpyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Methylpyridine-2-carbonitrile, 4-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-γ-picoline, 2-Cyano-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
L17148.03
L17148.06
L17148.03EA
79.7
EUR
L17148.03
L17148.06
2-Cyano-4-methylpyridine ≥98%
2-Cyano-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1620-76-4
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 85-88°
Boiling Point: 145-148°/38mm
Beilstein Reference: 110753
MDL No.: MFCD00128868
Fórmula:
C₇H₆N₂ Ponto de ebulição: 145…148 °C (38 mmHg) Ponto de Fusão: 85…88 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00128868 Número CAS: 1620-76-4 |