2-Cyano-3-methylpyridine 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Methylpyridine-2-carbonitrile, 3-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-β-picoline, 2-Cyano-3-picoline
L19456.06
L19456.14
L19456.22
L19456.06EA
40.3
EUR
L19456.06
L19456.14
L19456.22
2-Cyano-3-methylpyridine 98
2-Cyano-3-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 20970-75-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 141°/38mm
Beilstein Reference: 112001
MDL No.: MFCD00190585
Fórmula:
C₇H₆N₂ Peso Molecular: 118.14 g/mol Ponto de ebulição: 141 °C (38 mmHg) Ponto de Fusão: 84…87 °C Ponto de Inflamação: 115 °C (239 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00190585 Número CAS: 20970-75-6 EINECS: 244-131-3 |