Print…
2-Chloroethanesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-Chloroethyl)sulphonyl chloride
404610250 404610050
ACRO404610250EA 72.2 EUR
ACRO404610250 ACRO404610050
2-Chloroethanesulphonyl chloride 95%
2-Chloroethanesulphonyl chloride
Fórmula: C₂H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 163.02 g/mol
Ponto de ebulição: 78 °C (9 mmHg)
Ponto de Fusão: 3
Densidade: 1.55 g/cm³
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007461
Número CAS: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)