Print…
2-Chloroethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
302325-25G 302325-5G
SIAL302325-25GEA 147 EUR
SIAL302325-25G SIAL302325-5G
2-Chloroethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethanesulphonyl chloride
Fórmula: C₂H₄Cl₂O₂S
Ponto de ebulição: 202 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 1,555 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007461
Número CAS: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1