Print…
2-Chloroethanesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-Chloroethyl)sulphonyl chloride
A15377.30 A15377.09 A15377.18 A15377.22
A15377.30EA 758 EUR
A15377.30 A15377.09 A15377.18 A15377.22
2-Chloroethanesulphonyl chloride ≥98%
2-Chloroethanesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 1622-32-8 Molecular Formula: C2H4Cl2O2S Formula Weight: 163.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4915 Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1751202 UN No.: 3390 MDL No.: MFCD00007461
Fórmula: C₂H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 163.02 g/mol
Ponto de ebulição: 203 °C
Ponto de Fusão: 3
Densidade: 1.560
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00007461
Número CAS: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
ADR: 6.1 I