Print…
2-Chlorobenzimidazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-1H-benzimidazole
A12193.06 A12193.14 A12193.22
A12193.06EA 77.4 EUR
A12193.06 A12193.14 A12193.22
2-Chlorobenzimidazole ≥97%
2-Chlorobenzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 4857-06-1 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: ca 180-185° Beilstein Reference: 116526
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Peso Molecular: 152.58 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 180…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051944
Número CAS: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3