2-Chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L07629.06
L07629.03
L07629.06EA
301
EUR
L07629.06
L07629.03
2-Chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 25300-37-2
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.09
Refractive Index: 1.5810
Boiling Point: 132-134°/0.5mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051767
Fórmula:
C₇H₆Cl₂O₂S Ponto de ebulição: 132…134 °C (0,5 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051767 Número CAS: 25300-37-2 UN: 3265 ADR: 8,II |