Print…
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
360820010 360820050
ACRO360820010EA 29.8 EUR
ACRO360820010 ACRO360820050
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234160
Número CAS: 22280-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Light beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %