2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
360830010
360830050
ACRO360830010EA
60.5
EUR
ACRO360830010
ACRO360830050
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine
Fórmula:
C₆H₅ClN₂O₂ Ponto de Fusão: 70…74 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03085820 Número CAS: 56057-19-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 74 °C |
GC | ≥97.5 % |