Print…
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
H50107.03 H50107.06
H50107.03EA 141 EUR
H50107.03 H50107.06
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Purity: 95% CAS No.: 153034-88-9 Molecular Formula: C6H5ClIN Formula Weight: 253.47 Melting Point: 106-107° MDL No.: MFCD03095293
Fórmula: C₆H₅ClIN
Peso Molecular: 253.47 g/mol
Ponto de Fusão: 106…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095293
Número CAS: 153034-88-9