Print…
Methyl-2-chloroacetoacetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
179900100 179900500
ACRO179900100EA 88.1 EUR
ACRO179900100 ACRO179900500
Methyl-2-chloroacetoacetate 95%
Methyl-2-chloroacetoacetate
Fórmula: C₅H₇ClO₃
Ponto de ebulição: 137 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1,24 g/cm³
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008757
Número CAS: 4755-81-1
EINECS: 225-286-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4475 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %