Print…
Ethyl-2-chloroacetoacetate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-chloroacetoacetate
A19810.22 A19810.36
A19810.22EA 46.3 EUR
A19810.22 A19810.36
Ethyl-2-chloroacetoacetate 96%
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Purity: 96% CAS No.: 609-15-4 Molecular Formula: C6H9ClO3 Formula Weight: 164.59 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.4425 Melting Point: -80° Boiling Point: 200° Beilstein Reference: 774278 MDL No.: MFCD00009141
Fórmula: C₆H₉ClO₃
Ponto de ebulição: 200 °C
Ponto de Fusão: < –80 °C
Densidade: 1,182
Ponto de Inflamação: 54 °C (180 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009141
Número CAS: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN: 3272
ADR: 3,III