Print…
Acetonitrilo, anidro (máx. 0.001% H₂O) ≥99.8%
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83676.230EA 130 EUR
83676.230 83676.290 83676.269
Acetonitrilo, anidro (máx. 0.001% H₂O) ≥99.8%
Acetonitrilo
Frasco com tampa e septo com seis pontos separados e re-seláveis
Fórmula: H₃CCN
Peso Molecular: 41.05 g/mol
Ponto de ebulição: 81.6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45,7 °C
Densidade: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 10 ppm