Print…
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
189260250 189261000 189260050
ACRO189260250EA 52.5 EUR
ACRO189260250 ACRO189261000 ACRO189260050
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide 97%
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Fórmula: C₆H₇ClIN
Ponto de Fusão: 195…200 °C
Número MDL : MFCD00011984
Número CAS: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Solubility light yellow
HPLC ≥97.5 %