Print…
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
198005-100G 198005-10G 198005-25G
SIAL198005-100GEA 229 EUR
SIAL198005-100G SIAL198005-10G SIAL198005-25G
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Fórmula: C₆H₇ClIN
Ponto de Fusão: 207 °C
Número MDL : MFCD00011984
Número CAS: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7