2-Chloro-1-methylpyridinium iodide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12820.14
A12820.22
A12820.36
A12820.14EA
53.2
EUR
A12820.14
A12820.22
A12820.36
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide ≥97%
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Purity: 97%
CAS No.: 14338-32-0
Molecular Formula: C6H7ClIN
Formula Weight: 255.49
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3572320
Merck Reference: 14,6301
MDL No.: MFCD00011984
Fórmula:
C₆H₇ClIN Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011984 Número CAS: 14338-32-0 EINECS: 238-288-7 Merck Index: 14,6301 |