Print…
2-Bromobenzimidazole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1H-benzimidazole
H26183.03 H26183.06
H26183.03EA 82.3 EUR
H26183.03 H26183.06
2-Bromobenzimidazole ≥99%
2-Bromobenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 54624-57-6 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 195-201° MDL No.: MFCD00160009
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Peso Molecular: 197.03 g/mol
Ponto de Fusão: 195…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00160009
Número CAS: 54624-57-6