6-Bromo-m-toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32927.03
H32927.06
H32927.03EA
24.4
EUR
H32927.03
H32927.06
6-Bromo-m-toluic acid ≥98%
6-Bromo-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6967-82-4
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
MDL No.: MFCD00079722
Fórmula:
C₈H₇BrO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079722 Número CAS: 6967-82-4 |