2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H26109.MD
H26109.03
H26109.MDEA
29.8
EUR
H26109.MD
H26109.03
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 102684-91-3
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Refractive Index: 1.511
Fórmula:
C₈H₄BrF₃O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04973760 Número CAS: 102684-91-3 |