2-Bromo-4,5-dichloroimidazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14896.03
A14896.06
A14896.03EA
58.1
EUR
A14896.03
A14896.06
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole ≥98%
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 16076-27-0
Molecular Formula: C3HBrCl2N2
Formula Weight: 215.87
Odour: Odourless
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 606732
MDL No.: MFCD00067894
Fórmula:
C₃HBrCl₂N₂ Ponto de Fusão: ∼ 215 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00067894 Número CAS: 16076-27-0 |