Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32989.03 H32989.06
H32989.03EA 119 EUR
H32989.03 H32989.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 328-89-2 Molecular Formula: C8H4BrF3O2 Formula Weight: 269.02 MDL No.: MFCD07368837
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368837
Número CAS: 328-89-2
EINECS: 206-339-2