Print…
2-Bromo-3-hidroxi-4-metoxibenzaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
478075-25G 478075-5G
SIAL478075-25GEA 491 EUR
SIAL478075-25G SIAL478075-5G
2-Bromo-3-hidroxi-4-metoxibenzaldeído, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-hidroxi-4-metoxibenzaldeído
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Número MDL : MFCD02380230
Número CAS: 2973-58-2